Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Kern PNJ series precision balances
Products
Categoria del prodotto
balances (6)
Produttore
Diametro (mm)
Capacità di pesata (g)
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-6 of 6
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z742875
Kern PNJ series precision balances,
Kern PNJ 600-3M, weighing capacity 620 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742878
Kern PNJ series precision balances,
Kern PNJ 3000-2M verified 965-216, weighing capacity 3200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.02 g, (Verification certificate included)
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742877
Kern PNJ series precision balances,
Kern PNJ 3000-2M, weighing capacity 3200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.02 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742876
Kern PNJ series precision balances,
Kern PNJ 600-3M verified 965-201, weighing capacity 620 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g g, (Verification certificate included)
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742881
Kern PNJ series precision balances,
Kern PNJ 12000-1M verified 965-217, weighing capacity 12000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g, (Verification certificate included)
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742879
Kern PNJ series precision balances,
Kern PNJ 12000-1M, weighing capacity 12000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g