Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Kern FCB series bench scale
Products
Categoria del prodotto
balances (6)
Produttore
Capacità di pesata (g)
Filtra i prodotti
Showing 1-6 of 6
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z742912
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 30K1, weighing capacity 30000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±3.0 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742911
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 12K1, weighing capacity 12000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±3.0 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742907
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 3K0.1, weighing capacity 3000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742913
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 24K2, weighing capacity 24000 g, accuracy: 2.0 g, precision: ±6.0 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742909
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 6K0.5, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.5 g, precision: ±1.5 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742908
Kern FCB series bench scale,
Kern FCB 8K0.1, weighing capacity 8000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g