Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Kern EW series Toploader balances
Products
Categoria del prodotto
balances (8)
Produttore
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Capacità di pesata (g)
Risoluzione (g)
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-8 of 8
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z663085
Kern EW series Toploader balances,
Kern EW 3000-2M + 963-127, DKD Calibration Certificate included
Espandi
Visualizza i prezzi
Z663069
Kern EW series Toploader balances,
Kern EW 1500-2M + 963-127, DKD Calibration Certificate included
Espandi
Visualizza i prezzi
Z663034
Kern EW series Toploader balances,
Kern EW 600-2M
Espandi
Visualizza i prezzi
Z663077
Kern EW series Toploader balances,
weighing capacity 3,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z663050
Kern EW series Toploader balances,
Kern EW 1500-2M
Espandi
Visualizza i prezzi
Z663093
Kern EW series Toploader balances,
weighing capacity 6,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z663107
Kern EW series Toploader balances,
Kern EW 6000-1M + 963-128, DKD Calibration Certificate included
Espandi
Visualizza i prezzi
Z663018
Kern EW series Toploader balances,
weighing capacity 150 g, resolution: 0.002 g, linearity: ±0.003 g