Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Kern EMB series precision balances
Products
Categoria del prodotto
balances (14)
Produttore
Capacità di pesata (g)
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-14 of 14
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z742801
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 2000-2, weighing capacity 2000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742785
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 500-1, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742802
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 2200-0, weighing capacity 2200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742793
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 100-3, weighing capacity 100 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742794
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 200-2, weighing capacity 200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.02 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742804
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 5.2K5, weighing capacity 5000 g, accuracy: 5.0 g, precision: ±10.0 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742795
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 200-3, weighing capacity 200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742798
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 600-2, weighing capacity 600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742799
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 1000-2, weighing capacity 1000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742782
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 5.2K1, weighing capacity 5200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±3.0 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742800
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 1200-1, weighing capacity 1200 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742796
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 500-1BE, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g, black Balance
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742803
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 3000-1, weighing capacity 3000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742806
Kern EMB series precision balances,
Kern EMB 6000-1, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g