Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Kern 572 series precision balances
Products
Categoria del prodotto
balances (12)
Produttore
Diametro (mm)
Capacità di pesata (g)
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-12 of 12
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z742894
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-49, weighing capacity 16000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742887
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-32, weighing capacity 420 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742895
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-55, weighing capacity 20000 g, accuracy: 0.05 g, precision: ±0.25 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742891
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-39, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742896
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-57, weighing capacity 24000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742893
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-45, weighing capacity 12000 g, accuracy: 0.05 g, precision: ±0.15 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742890
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-37, weighing capacity 3000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742892
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-43, weighing capacity 10000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742889
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-35, weighing capacity 2400 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742885
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-30, weighing capacity 240 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742888
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-33, weighing capacity 1600 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Espandi
Visualizza i prezzi
Z742886
Kern 572 series precision balances,
Kern 572-31, weighing capacity 300 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g