Merck
Insulin from porcine pancreas powder, ≥27 USP units/mg
Insulin from porcine pancreas
Insulin from porcine pancreas powder, ≥27 USP units/mg
Sinonimo/i:
Insulin from hog pancreas
Formula empirica (notazione di Hill):
C256H381N65O76S6
Numero CAS:
Peso molecolare:
5777.54
Numero CE:
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Tessuto