Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Hellma
®
fluorescence cuvettes, Micro
Products
Categoria del prodotto
cuvettes (4)
Produttore
Diametro (mm)
Altezza (mm)
Volume (µL)
Metodo di rilevazione
Tecnica
Filtra i prodotti
Showing 1-4 of 4
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z805130
Hellma
®
fluorescence cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 500 μL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z805904
Hellma
®
fluorescence cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5x5 mm, chamber volume 850 μL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z802778
Hellma
®
fluorescence cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 400 μL
Espandi
Visualizza i prezzi
Z802875
Hellma
®
fluorescence cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 700 μL