Fmoc-Ala-OH-3-13C
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-3-13C, L-Alanine-3-13C, N-Fmoc
Formula condensata:
13CH3CH(NH-Fmoc)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.32
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
Isotopo