Merck
DL-Dithiothreitol-d10 98 atom % D, 98% (CP)
DL-Dithiothreitol-d10
DL-Dithiothreitol-d10 98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Cleland’s reagent-d10
Formula condensata:
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.31
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Purezza
Isotopo