![Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated ≥95% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/212/990/06129a24-d63a-4530-a683-260788e0a217/640/06129a24-d63a-4530-a683-260788e0a217.png)
Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated
![Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated ≥95% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/212/990/06129a24-d63a-4530-a683-260788e0a217/640/06129a24-d63a-4530-a683-260788e0a217.png)
Sinonimo/i:
CCK-8, non-sulfated
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H62N10O13S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1063.21
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Alias del gene
Purezza
Livello qualitativo