![1,3,5-Triaza-7-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/101/883/9fb92027-f8be-41b8-abd5-232e7cac2696/640/9fb92027-f8be-41b8-abd5-232e7cac2696.png)
1,3,5-Triaza-7-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane
![1,3,5-Triaza-7-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/101/883/9fb92027-f8be-41b8-abd5-232e7cac2696/640/9fb92027-f8be-41b8-abd5-232e7cac2696.png)
Sinonimo/i:
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane, NSC 266642, PTA
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.15
Products
Categoria del prodotto
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Purezza
Gruppo funzionale
Classe di Markush
Gruppo di Markush
Tipo di reazione
Tipo di reagente