Nome del prodotto
Terreno di coltura RPMI-1640 10 ×, Without L-glutamine, folic acid and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Numero di prodotto
r1145
Marchio del prodotto
sigma
Numero CAS
Peso molecolare
Test | Specifiche |
|---|---|
| Appearance (Turbidity) | Clear |
| Appearance (Form) | Solution |
| pH | 1.8 - 2.2 |
| Osmolality | - mOs/kg |
| Cell Culture Testing - MTT | Pass |
| Cell Line | Cell Line - Cell Types |
| Sterility | Pass |
| Endotoxin Level | <= 1 EU/ml |
| Glucose Concentration | 18.0 - 22.0 g/l |