Nome del prodotto
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio HEPES modification, With 4500 mg/L glucose, 25 mM HEPES, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Numero di prodotto
d6171
Marchio del prodotto
sigma
Numero CAS
Peso molecolare
Test
Specifiche
Appearance (Turbidity)Clear
Appearance (Form)Solution
pH7.0 - 7.6
Osmolality283 - 313 mOs/kg
Cell Culture Testing - MTTPass
Cell LineCell Line - Cell Types
SterilityPass
Endotoxin Level<= 1 EU/ml
Glucose Concentration4.05 - 4.95 g/l