Nome del prodotto
BLUeye Prestained Protein Ladder room temperature stable molecular weight markers
Numero di prodotto
94964
Marchio del prodotto
sigma
Numero CAS
Peso molecolare
Test | Specifiche |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Report Results |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| SDS GEL ELECTROPHORESIS | 12 prestained proteins (native molecular weight of) 5.6 kda 10.5 kDa 14.5 kDa 21.1 kDa 30.1 kDa 41.9 kDa 54 kDa 70.3 kDa 92 kDa132 kDa 175 kDa 235 kDa |