Nome del prodotto
Atto 495 maleimide BioReagent, suitable for fluorescence
Numero di prodotto
41022
Marchio del prodotto
sigma
Numero CAS
Peso molecolare
Test
Specifiche
APPEARANCE (COLOR)Faint Red to Red
APPEARANCE (FORM)Powder
SOLUBILITY (COLOR)FOR INFORMATION
SOLUBILITY (TURBIDITY)Clear
SOLUBILITY (METHOD)1 mg/ml in DMSO
DEGREE OF COUPLING≥ 90.0 %
EMISSION MAXIMUM524 ± 5 nm
REMARKS ON LUMINESCENCEExc. 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0