Nome del prodotto
tert-Butyl (tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)carbamate 98%
N° Catalogo
467049
Marchio del prodotto
aldrich
Numero CAS
132957-40-5
Peso molecolare
201.22
Test | Specifiche |
---|---|
Appearance (Form) | Powder or Crystals |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 52.4 - 55.1 % |
Nitrogen | 6.7 - 7.2 % |
Purity (GC) | ≥97.5 % |