Nome del prodotto
2-Bromohexanoyl bromide 95%
N° Catalogo
306924
Marchio del prodotto
aldrich
Numero CAS
54971-26-5
Peso molecolare
257.95
Test | Specifiche |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
TITRATION | 96.5 - 103.5 % |
TITRATION (METHOD) | BROMINE COMBUSTION |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |