Nome del prodotto
Ethyl bis(ethylthio)acetate 99%
N° Catalogo
226343
Marchio del prodotto
aldrich
Numero CAS
20461-95-4
Peso molecolare
208.34
Test | Specifiche |
---|---|
APPEARANCE | COLORLESS LIQUID |
IDENTITY | CONFORMS TO STRUCTURE BY IR OR HNMR SPECTRA. |
GAS LIQUID | 98.5% (MINIMUM) |
APPROVED JANUARY 29, 2008 RJM |