V900709
Triphenylamine
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
P. eboll.
347-348 °C (lit.)
Punto di fusione
124-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
WGK 2