Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’370.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
timolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1nc(c(n1)OC[C@@H](OC(=O)\C=C/C(=O)O)CNC(C)(C)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C17H26N4O6S/c1-17(2,3)18-10-12(27-14(24)5-4-13(22)23)11-26-16-15(19-28-20-16)21-6-8-25-9-7-21/h4-5,12,18H,6-11H2,1-3H3,(H,22,23)/b5-4-/t12-/m0/s1
InChI key
MGIAXRFZDNBKRF-RXNFCKPNSA-N
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family timolol | API family timolol | API family timolol | API family timolol |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?