1162567
USP
Dalfampridine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-Di(pyridin-4-yl)urea
Prodotti consigliati
Famiglia di API
dalfampridine
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
N(c2ccncc2)C(=O)Nc1ccncc1
InChI
1S/C11H10N4O/c16-11(14-9-1-5-12-6-2-9)15-10-3-7-13-8-4-10/h1-8H,(H2,12,13,14,15,16)
QRRGJASIECDXQW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)