Documenti fondamentali
TA9H9883F93F
Targetmol Chemicals Inc.
OXA (17-33) acetate
About This Item
Peso molecolare:
1749
Iupac Name
(4S,7S,10S,13S,19S,22S,25S,28S,34S,40S,43S,46S,49S)-25,40-bis((1H-imidazol-4-yl)methyl)-28-(2-amino-2-oxoethyl)-49-((S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)-13-((S)-sec-butyl)-4-carbamoyl-7-((R)-1-hydroxyethyl)-10,43,46-triisobutyl-2,19,22,34-tetramethyl-6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48-pentadecaoxo-5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47-pentadecaazadopentacontan-52-oic acid
Inchi Code
1S/C79H125N23O22/c1-15-41(10)64(78(123)100-55(25-40(8)9)77(122)102-65(45(14)103)79(124)95-52(66(82)111)22-37(2)3)101-62(108)34-86-68(113)43(12)91-69(114)44(13)92-73(118)57(28-48-31-84-36-89-48)99-76(121)58(29-59(81)105)93-61(107)33-85-67(112)42(11)90-60(106)32-87-71(116)56(27-47-30-83-35-88-47)98-75(120)54(24-39(6)7)97-74(119)53(23-38(4)5)96-72(117)51(20-21-63(109)110)94-70(115)50(80)26-46-16-18-49(104)19-17-46/h16-19,30-31,35-45,50-58,64-65,103-104H,15,20-29,32-34,80H2,1-14H3,(H2,81,105)(H2,82,111)(H,83,88)(H,84,89)(H,85,112)(H,86,113)(H,87,116)(H,90,106)(H,91,114)(H,92,118)(H,93,107)(H,94,115)(H,95,124)(H,96,117)(H,97,119)(H,98,120)(H,99,121)(H,100,123)(H,101,108)(H,102,122)(H,109,110)/t41-,42-,43-,44-,45+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,64-,65-/m0/s1
InChI
JPRBZUXULYLVPJ-HYNYKCRDSA-N
Temperatura di conservazione
-80/-20
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/oxa_(17-33)_acetate(343268-91-7_free_base)
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/oxa_(17-33)_acetate(343268-91-7_free_base)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)