Documenti fondamentali
TA9H97BAF0C4
Targetmol Chemicals Inc.
Bombesin acetate(31362-50-2 free base)
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
1679.92
Iupac Name
N1-(11-((1H-imidazol-5-yl)methyl)-23-((1H-indol-3-yl)methyl)-43-amino-29-(2-amino-2-oxoethyl)-26-(3-amino-3-oxopropyl)-5-carbamoyl-43-imino-8,35-diisobutyl-17-isopropyl-20-methyl-7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37-undecaoxo-2-thia-6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,42-dodecaazatritetracontan-38-yl)-2-(5-oxopyrrolidine-2-carboxamido)pentanediamide acetate
Inchi Code
1S/C71H110N24O18S.C2H4O2/c1-34(2)24-47(92-62(105)43(14-11-22-79-71(76)77)89-64(107)45(15-18-52(72)96)90-63(106)44-17-20-55(99)85-44)61(104)81-31-56(100)87-51(28-54(74)98)69(112)91-46(16-19-53(73)97)65(108)94-49(26-38-29-80-41-13-10-9-12-40(38)41)66(109)84-37(7)60(103)95-58(36(5)6)70(113)82-32-57(101)86-50(27-39-30-78-33-83-39)68(111)93-48(25-35(3)4)67(110)88-42(59(75)102)21-23-114-8;1-2(3)4/h9-10,12-13,29-30,33-37,42-51,58,80H,11,14-28,31-32H2,1-8H3,(H2,72,96)(H2,73,97)(H2,74,98)(H2,75,102)(H,78,83)(H,81,104)(H,82,113)(H,84,109)(H,85,99)(H,86,101)(H,87,100)(H,88,110)(H,89,107)(H,90,106)(H,91,112)(H,92,105)(H,93,111)(H,94,108)(H,95,103)(H4,76,77,79);1H3,(H,3,4)
InChI
KWYGODXEILBTFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-80/-20
Purity
98.44%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/Bombesin acetate(31362-50-2 free base)
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/Bombesin acetate(31362-50-2 free base)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)