Documenti fondamentali
TA9H93ED7690
Targetmol Chemicals Inc.
EPZ031686
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
591.09
Iupac Name
6-chloro-2-hydroxy-N-((1R,3r,5S)-8-(((1-(4,4,4-trifluorobutyl)piperidin-4-yl)methyl)sulfonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)-1H-indole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C26H34ClF3N4O4S/c27-22-14-23-17(11-24(35)32-23)10-21(22)25(36)31-18-12-19-2-3-20(13-18)34(19)39(37,38)15-16-4-8-33(9-5-16)7-1-6-26(28,29)30/h10-11,14,16,18-20,32,35H,1-9,12-13,15H2,(H,31,36)/t18-,19+,20-
InChI
SHYYGHJTUVGRHU-ACDBMABISA-N
Temperatura di conservazione
-80/-20
Purity
97.91%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/EPZ031686
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/EPZ031686
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)