Documenti fondamentali
SY3H998DB6D3
Synthonix Corporation
1-(tert-butyl) 2-methyl (2S,4S)-4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.54
Numero MDL:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 2-methyl (2S,4S)-4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C17H33NO5Si/c1-16(2,3)22-15(20)18-11-12(10-13(18)14(19)21-7)23-24(8,9)17(4,5)6/h12-13H,10-11H2,1-9H3/t12-,13-/m0/s1
InChI
GDGVOGGJKRMIOF-STQMWFEESA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/80041.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80041.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)