Documenti fondamentali
SY3H998DB58A
Synthonix Corporation
2-Piperazinone, 5-methyl-, hydrochloride (1:1), (5R)-
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.61
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-5-methylpiperazin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c1-4-2-7-5(8)3-6-4;/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);1H/t4-;/m1./s1
InChI
DIZRUANCFYJHNH-PGMHMLKASA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77928.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77928.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)