Documenti fondamentali
SY3H996B945C
Synthonix Corporation
tert-butyl 2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.2
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl [(2,2,2-trifluoroethyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C8H14F3NO2/c1-7(2,3)14-6(13)4-12-5-8(9,10)11/h12H,4-5H2,1-3H3
InChI
SRTAWWMBAQECIZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77629.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77629.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)