Documenti fondamentali
SY3H996B939D
Synthonix Corporation
pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-ylmethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-7-2-4-10-8(5-7)1-3-9-10/h1-5,11H,6H2
InChI
JZDRYPJLENDYQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78444.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78444.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)