Documenti fondamentali
SY3H996B927D
Synthonix Corporation
benzyl (R)-(1-cyanoethyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.23
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl (1R)-1-cyanoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-9(7-12)13-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,8H2,1H3,(H,13,14)/t9-/m1/s1
InChI
RKPTZVZVBGXQSI-SECBINFHSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77978.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77978.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)