SY3H990F92F4
Synthonix Corporation
Methyl 5-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: M74177-250MG
CHF 231.47
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: M74177-250MG
CHF 231.47
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrO2S/c1-4-3-5(8)11-6(4)7(9)10-2/h3H,1-2H3
InChI
SHCAFAUPTCPXRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74177.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)