Documenti fondamentali
SY3H990F917B
Synthonix Corporation
Ethyl 2-[4-(Boc-amino)phenyl]thiazole-4-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 396.81
1 G
CHF 880.58
SKU del venditore: E74922-250MG
CHF 396.81
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 396.81
1 G
CHF 880.58
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.42
Numero MDL:
SKU del venditore: E74922-250MG
CHF 396.81
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-{4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]phenyl}-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H20N2O4S/c1-5-22-15(20)13-10-24-14(19-13)11-6-8-12(9-7-11)18-16(21)23-17(2,3)4/h6-10H,5H2,1-4H3,(H,18,21)
InChI
GRHIIEZROYYMPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74922.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74922.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)