Documenti fondamentali
SY3H990F845B
Synthonix Corporation
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 194.72
5 G
CHF 696.87
SKU del venditore: D1973-1G
CHF 194.72
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 194.72
5 G
CHF 696.87
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.67
Numero MDL:
SKU del venditore: D1973-1G
CHF 194.72
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6,7-dihydro-4H-pyrano[4,3-d][1,3]thiazol-2-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2OS.ClH/c7-6-8-4-1-2-9-3-5(4)10-6;/h1-3H2,(H2,7,8);1H
InChI
QEKDSMUYYQIGCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1973.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1973.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)