SY3H990F83C3
Synthonix Corporation
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2Cl2OS/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H
InChI
BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/40558.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)