SY3H990F8360
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-phenylthiazole-2-carbaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: B77037-250MG
CHF 641.76
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B77037-250MG
CHF 641.76
Iupac Name
5-bromo-4-phenylthiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6BrNOS/c11-10-9(12-8(6-13)14-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI
QQLBTJKFLVUIFH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/77037.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)