Documenti fondamentali
SY3H990F818D
Synthonix Corporation
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 304.95
SKU del venditore: D55718-100MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 304.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.31
Numero MDL:
SKU del venditore: D55718-100MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)11-13-10(7-17-11)12(15)16/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
InChI
CSXUFSBJQHZIIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55718.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55718.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)