Documenti fondamentali
SY3H98B97EE4
Synthonix Corporation
3,4,5-Trichlorophthalic Acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 378.44
250 MG
CHF 549.90
1 G
CHF 1’297.00
SKU del venditore: T75801-100MG
CHF 378.44
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 378.44
250 MG
CHF 549.90
1 G
CHF 1’297.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.47
Numero MDL:
SKU del venditore: T75801-100MG
CHF 378.44
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3,4,5-trichlorophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H3Cl3O4/c9-3-1-2(7(12)13)4(8(14)15)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
QGXQXRTVKOXDDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75801.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75801.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)