Documenti fondamentali
SY3H98B97E7F
Synthonix Corporation
(3-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
Scegli un formato
250 MG
CHF 304.95
1 G
CHF 635.63
SKU del venditore: P77064-250MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 304.95
1 G
CHF 635.63
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.19
Numero MDL:
SKU del venditore: P77064-250MG
CHF 304.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c13-6-8-10-9(12-11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2,(H,10,11,12)
InChI
XLQNPPMXVWQOFD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77064.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77064.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)