Documenti fondamentali
SY3H98B97DD3
Synthonix Corporation
7-Nitroindoline
Scegli un formato
250 MG
CHF 206.97
1 G
CHF 353.94
5 G
CHF 1’052.05
SKU del venditore: N75260-250MG
CHF 206.97
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 206.97
1 G
CHF 353.94
5 G
CHF 1’052.05
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Numero MDL:
SKU del venditore: N75260-250MG
CHF 206.97
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-3-1-2-6-4-5-9-8(6)7/h1-3,9H,4-5H2
InChI
MSVCQAUKLQEIJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75260.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75260.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)