Documenti fondamentali
SY3H98B97D53
Synthonix Corporation
Methyl 1-Boc-4-(chloromethyl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.77
Numero MDL:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 4-methyl 4-(chloromethyl)piperidine-1,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H22ClNO4/c1-12(2,3)19-11(17)15-7-5-13(9-14,6-8-15)10(16)18-4/h5-9H2,1-4H3
InChI
XZPUEKMFNKEXIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76401.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76401.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)