Documenti fondamentali
SY3H98B97D31
Synthonix Corporation
Methyl 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 390.68
1 G
CHF 660.13
5 G
CHF 1’517.45
SKU del venditore: M76107-250MG
CHF 390.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 390.68
1 G
CHF 660.13
5 G
CHF 1’517.45
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.06
Numero MDL:
SKU del venditore: M76107-250MG
CHF 390.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 6-bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O2/c1-14-8(13)6-2-5(9)3-12-4-10-11-7(6)12/h2-4H,1H3
InChI
FYXCHRIDCPSENN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76107.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76107.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)