Documenti fondamentali
SY3H98B97CFC
Synthonix Corporation
Methyl 1-(Trimethylsilyl)cyclopropanecarboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 219.22
1 G
CHF 427.43
5 G
CHF 880.58
SKU del venditore: M75821-250MG
CHF 219.22
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 219.22
1 G
CHF 427.43
5 G
CHF 880.58
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.3
Numero MDL:
SKU del venditore: M75821-250MG
CHF 219.22
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
methyl 1-(trimethylsilyl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H16O2Si/c1-10-7(9)8(5-6-8)11(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI
NTCUJDVDXGXHPE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75821.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75821.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)