SY3H98B97CF6
Synthonix Corporation
Methyl 4-Chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Scegli un formato
SKU del venditore: M75775-250MG
CHF 500.91
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: M75775-250MG
CHF 500.91
Iupac Name
methyl 4-chloro-2-methoxy-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-6-4-7(10(12)14-3)9(13-2)5-8(6)11/h4-5H,1-3H3
InChI
BHDSOPMNWOXJJV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75775.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)