Documenti fondamentali
SY3H98B97CD9
Synthonix Corporation
Methyl 2-Methyloxazole-5-acetate
Scegli un formato
250 MG
CHF 635.63
1 G
CHF 1’554.20
SKU del venditore: M75539-250MG
CHF 635.63
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 635.63
1 G
CHF 1’554.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.15
Numero MDL:
SKU del venditore: M75539-250MG
CHF 635.63
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(2-methyloxazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-8-4-6(11-5)3-7(9)10-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI
HGOPQUVMYSFDKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75539.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75539.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)