Documenti fondamentali
SY3H98B97C64
Synthonix Corporation
Methyl 6-Fluoro-2-methoxy-3-(methylsulfonyl)benzoate
Scegli un formato
1 G
CHF 317.20
5 G
CHF 611.14
SKU del venditore: M74699-1G
CHF 317.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 317.20
5 G
CHF 611.14
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.26
Numero MDL:
SKU del venditore: M74699-1G
CHF 317.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 6-fluoro-2-methoxy-3-(methylsulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO5S/c1-15-9-7(17(3,13)14)5-4-6(11)8(9)10(12)16-2/h4-5H,1-3H3
InChI
APKMGRXGYRZONX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74699.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74699.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)