Documenti fondamentali
SY3H98B97C5E
Synthonix Corporation
1-(3-Methoxypropyl)cyclopropanecarboxylic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-methoxypropyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-11-6-2-3-8(4-5-8)7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI
KHZXAIGIGCMMHO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74653.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74653.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)