Documenti fondamentali
SY3H98B97C3D
Synthonix Corporation
Methyl 6-Methoxybenzofuran-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 6-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O4/c1-13-8-4-3-7-5-10(11(12)14-2)15-9(7)6-8/h3-6H,1-2H3
InChI
XSWDPIQGBIWAPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74464.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74464.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)