SY3H98B97BDF
Synthonix Corporation
Methyl 2-(Methylsulfonamido)phenylacetate
Scegli un formato
SKU del venditore: M73895-5G
CHF 549.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: M73895-5G
CHF 549.90
Iupac Name
methyl {2-[(methylsulfonyl)amino]phenyl}acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-15-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11-16(2,13)14/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChI
GGXQFGLHGRJPJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/73895.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)