Documenti fondamentali
SY3H98B97B57
Synthonix Corporation
Iodocyclopropane
Scegli un formato
250 MG
CHF 157.98
1 G
CHF 292.70
SKU del venditore: K75009-250MG
CHF 157.98
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 157.98
1 G
CHF 292.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.98
Numero MDL:
SKU del venditore: K75009-250MG
CHF 157.98
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
iodocyclopropane
Inchi Code
1S/C3H5I/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI
VLODBNNWEWTQJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75009.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75009.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)