Documenti fondamentali
SY3H98B97AE6
Synthonix Corporation
2-Hydroxypyrimidine-5-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.11
Numero MDL:
Iupac Name
2-oxo-1,2-dihydro-5-pyrimidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H5N3O2/c6-4(9)3-1-7-5(10)8-2-3/h1-2H,(H2,6,9)(H,7,8,10)
InChI
GYUKNGCOAIIQNX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74919.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74919.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)