SY3H98B97AD9
Synthonix Corporation
N-(2-Hydroxyethyl)(cyclopropylmethyl)amine Hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: H74623-250MG
CHF 360.06
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: H74623-250MG
CHF 360.06
Iupac Name
2-((cyclopropylmethyl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-4-3-7-5-6-1-2-6;/h6-8H,1-5H2;1H
InChI
DMFNQDQMBZGIJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74623.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)